2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Chloroacetyl-3,4-difluoroaniline
PC11253-1G PC11253-250MG
APOSPC11253-1GEA 55.6 EUR
APOSPC11253-1G APOSPC11253-250MG
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₆ClF₂NO
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01354030
CAS nummer: 76778-13-7