Methyl-2,4-difluorobenzoate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 2,4-difluorobenzoate
PC11254-100G PC11254-25G
APOSPC11254-100GEA 92.1 EUR
APOSPC11254-100G APOSPC11254-25G
Methyl-2,4-difluorobenzoate 99%
Methyl-2,4-difluorobenzoate
Formule: C₈H₆F₂O₂
Kookpunt: 128…129 °C
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093799
CAS nummer: 106614-28-2