4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11257-100G PC11257-25G PC11257-5G
APOSPC11257-100GEA 0 EUR
APOSPC11257-100G APOSPC11257-25G APOSPC11257-5G
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
Dichtheid: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075254
CAS nummer: 142808-15-9