2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1127-1G PC1127-5G
APOSPC1127-1GEA 67.2 EUR
APOSPC1127-1G APOSPC1127-5G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115899
CAS nummer: 149949-30-4