Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11271-1G PC11271-500MG PC11271-5G
APOSPC11271-1GEA 277 EUR
APOSPC11271-1G APOSPC11271-500MG APOSPC11271-5G
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Formule: C₁₃H₆ClF₅O₃S
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975140
CAS nummer: 885950-65-2