Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11273-1G PC11273-500MG PC11273-5G
APOSPC11273-1GEA 277 EUR
APOSPC11273-1G APOSPC11273-500MG APOSPC11273-5G
Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Formule: C₁₄H₉F₅O₅S
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975142
CAS nummer: 886361-12-2