Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11275-1G PC11275-500MG PC11275-5G
APOSPC11275-1GEA 277 EUR
APOSPC11275-1G APOSPC11275-500MG APOSPC11275-5G
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Formule: C₁₄H₇F₅O₅S
Smeltpunt: 59…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975143
CAS nummer: 886361-14-4