2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1128-1G PC1128-250MG
APOSPC1128-1GEA 176 EUR
APOSPC1128-1G APOSPC1128-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 136…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115901
CAS nummer: 886498-30-2