3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1129-10G PC1129-5G PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA 192 EUR
APOSPC1129-10G APOSPC1129-5G APOSPC1129-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06246883
CAS nummer: 131782-50-8