Antimony(V) fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC1130-50G
PC1130-10G
APOSPC1130-50GEA
0
EUR
APOSPC1130-50G
APOSPC1130-10G
Antimony(V) fluoride
Antimony(V) fluoride
Formule:
F₅Sb MW: 216.75 g/mol Kookpunt: 150 °C Smeltpunt: 7 °C Dichtheid: 2.993 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011219 CAS nummer: 7783-70-2 EINECS: 232-021-8 UN: 1732 ADR: 8+6.1 II Merck Index: 13,00702 |