2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1132-1G PC1132-500MG PC1132-5G
APOSPC1132-1GEA 58.4 EUR
APOSPC1132-1G APOSPC1132-500MG APOSPC1132-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275284
CAS nummer: 152434-88-3