3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1134-1G PC1134-250MG
APOSPC1134-1GEA 61.4 EUR
APOSPC1134-1G APOSPC1134-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 98…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660198
CAS nummer: 886498-75-5