3,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1136-1G PC1136-5G PC1136-25G PC1136-100G
APOSPC1136-1GEA 26.4 EUR
APOSPC1136-1G APOSPC1136-5G APOSPC1136-25G APOSPC1136-100G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Smeltpunt: 33…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06409085
CAS nummer: 874804-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III