3,5-Difluorosalicylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1142-1G PC1142-5G
APOSPC1142-1GEA 87.6 EUR
APOSPC1142-1G APOSPC1142-5G
3,5-Difluorosalicylic acid
3,5-Difluorosalicylic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
Smeltpunt: 199…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203609
CAS nummer: 84376-20-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable