3,6-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1143-1G PC1143-5G PC1143-25G
APOSPC1143-1GEA 30.8 EUR
APOSPC1143-1G APOSPC1143-5G APOSPC1143-25G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275289
CAS nummer: 887267-04-1