3,6-Difluorosalicylaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1144-1G PC1144-25G PC1144-5G
APOSPC1144-1GEA 84.7 EUR
APOSPC1144-1G APOSPC1144-25G APOSPC1144-5G
3,6-Difluorosalicylaldehyde
3,6-Difluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Smeltpunt: 72…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275281
CAS nummer: 502762-92-7