2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1145-1G PC1145-25G PC1145-5G
APOSPC1145-1GEA 22 EUR
APOSPC1145-1G APOSPC1145-25G APOSPC1145-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Smeltpunt: 89…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06246886
CAS nummer: 1007605-44-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III