Chlorofluoroacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1148-5G PC1148-1G
APOSPC1148-5GEA 378 EUR
APOSPC1148-5G APOSPC1148-1G
Chlorofluoroacetic acid 97%
Chlorofluoroacetic acid
Formule: C₂H₂ClFO₂
Kookpunt: 162 °C
Dichtheid: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00871521
CAS nummer: 471-44-3
UN: 3265
ADR: 8,III