2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1151-1G PC1151-250MG PC1151-5G
APOSPC1151-1GEA 67.2 EUR
APOSPC1151-1G APOSPC1151-250MG APOSPC1151-5G
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08059508
CAS nummer: 61397-54-4
UN: 3265
ADR: 8,III