2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1153-1G PC1153-5G
APOSPC1153-1GEA 65.9 EUR
APOSPC1153-1G APOSPC1153-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08059509
CAS nummer: 76609-34-2
UN: 1760
ADR: 8,III