2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1154-1G PC1154-250MG PC1154-5G
APOSPC1154-1GEA 73 EUR
APOSPC1154-1G APOSPC1154-250MG APOSPC1154-5G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈BrFO₂
Smeltpunt: 63…66 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03730100
CAS nummer: 157014-35-2
UN: 3261
ADR: 8,III