4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,4-Difluorophenylacetylene
PC1156-5G PC1156-1G PC1156-25G
APOSPC1156-5GEA 0 EUR
APOSPC1156-5G APOSPC1156-1G APOSPC1156-25G
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
Formule: C₈H₄F₂
Kookpunt: 54 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059511
CAS nummer: 143874-13-9
UN: 1993
ADR: 3,II