4-Amino-3-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1163-1G PC1163-5G
APOSPC1163-1GEA 22 EUR
APOSPC1163-1G APOSPC1163-5G
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
4-Amino-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
Smeltpunt: 71…79 °C
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234072
CAS nummer: 2247-88-3