4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1168-1G PC1168-5G
APOSPC1168-1GEA 61.4 EUR
APOSPC1168-1G APOSPC1168-5G
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₃ClFN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00057344
CAS nummer: 155-10-2