Barium fluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1170-25G
APOSPC1170-25GEA 36.6 EUR
APOSPC1170-25G
Barium fluoride 99%
Barium fluoride
Formule: BaF₂
Kookpunt: 2260 °C
Smeltpunt: 1353 °C
Dichtheid: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003450
CAS nummer: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III