2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1182-1G PC1182-5G
APOSPC1182-1GEA 200 EUR
APOSPC1182-1G APOSPC1182-5G
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Formule: C₉H₁₁ClF₃NSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763705
CAS nummer: 205444-18-4