2-Fluoroisonicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1186-1G PC1186-250MG
APOSPC1186-1GEA 162 EUR
APOSPC1186-1G APOSPC1186-250MG
2-Fluoroisonicotinaldehyde
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₄FNO
Kookpunt: 52 °C/0,53mmHg
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06410677
CAS nummer: 131747-69-8