3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,4-Difluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC1202-1G PC1202-25G PC1202-5G
APOSPC1202-1GEA 120 EUR
APOSPC1202-1G APOSPC1202-25G APOSPC1202-5G
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09907960
CAS nummer: 925910-42-5