Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-BOC protected, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC1204-1G PC1204-5G
APOSPC1204-1GEA 107 EUR
APOSPC1204-1G APOSPC1204-5G
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00797557
CAS nummer: 82317-83-7