4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-3,5-difluoro-4-hydroxybenzene
PC1209-1G PC1209-5G PC1209-10G
APOSPC1209-1GEA 22 EUR
APOSPC1209-1G APOSPC1209-5G APOSPC1209-10G
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
4-Bromo-2,6-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Smeltpunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236213
CAS nummer: 104197-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III