4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, (4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)benzol, 4,4,4-Trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione, Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
PC1210-1KG PC1210-500G PC1210-100G
APOSPC1210-1KGEA 841 EUR
APOSPC1210-1KG APOSPC1210-500G APOSPC1210-100G
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Kookpunt: 224 °C
Smeltpunt: 37…40 °C
Dichtheid: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000425
CAS nummer: 326-06-7
EINECS: 206-307-8