Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1211-1G PC1211-25G PC1211-5G
APOSPC1211-1GEA 110 EUR
APOSPC1211-1G APOSPC1211-25G APOSPC1211-5G
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₃H₈ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068148
CAS nummer: 175137-29-8