3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 23.4 EUR
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
Kookpunt: 120…125 °C/17mmHg
Smeltpunt: 27…32 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797501
CAS nummer: 97509-75-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III