(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1217-1G PC1217-25G PC1217-5G
APOSPC1217-1GEA 55.9 EUR
APOSPC1217-1G APOSPC1217-25G APOSPC1217-5G
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Formule: C₅H₉F₅Si
Kookpunt: 60…70 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04116436
CAS nummer: 124898-13-1
UN: 1993
ADR: 3,II