2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1224H-25G PC1224H-50G PC1224H-5G
APOSPC1224H-25GEA 330 EUR
APOSPC1224H-25G APOSPC1224H-50G APOSPC1224H-5G
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₇H₁₆F₆N₂
Smeltpunt: 105…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039148
CAS nummer: 116325-74-7