4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
PC1225G-1G PC1225G-5G PC1225G-25G
APOSPC1225G-1GEA 22 EUR
APOSPC1225G-1G APOSPC1225G-5G APOSPC1225G-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Formule: C₁₅H₁₂F₆N₂
MW: 334.2600 g/mol
Smeltpunt: 195…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039146
CAS nummer: 1095-78-9