2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1226-5G PC1226-100G
APOSPC1226-5GEA 0 EUR
APOSPC1226-5G APOSPC1226-100G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₇H₁₀F₆O₄
Smeltpunt: 272…275 °C
Dichtheid: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040931
CAS nummer: 1171-47-7