Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 22 EUR
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formule: C₁₂H₈F₂O
Kookpunt: 232…240 °C/743mmHg
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013552
CAS nummer: 330-93-8
EINECS: 206-358-6