1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228B-5G PC1228B-25G
APOSPC1228B-5GEA 99.3 EUR
APOSPC1228B-5G APOSPC1228B-25G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₆F₁₂O₂
Kookpunt: 209 °C
Dichtheid: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042090
CAS nummer: 802-93-7