1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2'-(Benzene-1,4-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228C-25G PC1228C-5G
APOSPC1228C-25GEA 176 EUR
APOSPC1228C-25G APOSPC1228C-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₆F₁₂O₂
Kookpunt: 99 °C/20mmHg
Smeltpunt: 87 °C
Dichtheid: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042091
CAS nummer: 1992-15-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III