4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1229-100G PC1229-250G PC1229-1KG
APOSPC1229-100GEA 38 EUR
APOSPC1229-100G APOSPC1229-250G APOSPC1229-1KG
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Formule: C₁₅H₁₀F₆O₂
Kookpunt: 350…400 °C
Smeltpunt: 160…163 °C
Dichtheid: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000439
CAS nummer: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III