Bismuth(V) fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 402 EUR
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismuth(V) fluoride 95%
Bismuth(V) fluoride
Formule: BiF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015967
CAS nummer: 7787-62-4