Bismuth(III) fluoride 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1230G-5G PC1230G-1G
APOSPC1230G-5GEA 0 EUR
APOSPC1230G-5G APOSPC1230G-1G
Bismuth(III) fluoride 99,5%
Bismuth(III) fluoride
Formule: BiF₃
Smeltpunt: 727 °C
Dichtheid: 5,32 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010893
CAS nummer: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8,II