3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, 5,6,7,8-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
PC1232-1G PC1232-250MG PC1232-5G
APOSPC1232-1GEA 36.6 EUR
APOSPC1232-1G APOSPC1232-250MG APOSPC1232-5G
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formule: C₆H₇F₃N₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08460920
CAS nummer: 486460-21-3