Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1234-1G PC1234-5G PC1234-25G
APOSPC1234-1GEA 58.4 EUR
APOSPC1234-1G APOSPC1234-5G APOSPC1234-25G
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane
Formule: C₁₄H₆F₁₀Si
Kookpunt: 92…94 °C/1mmHg
Smeltpunt: 30…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042066
CAS nummer: 10536-62-6