2-Fluoro-5-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1240-25G PC1240-5G PC1240-100G
APOSPC1240-25GEA 92.1 EUR
APOSPC1240-25G APOSPC1240-5G APOSPC1240-100G
2-Fluoro-5-hydroxypyridine 98%
2-Fluoro-5-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄FNO
Smeltpunt: 145…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075040
CAS nummer: 55758-32-2