Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1242-1G PC1242-5G PC1242-250MG
APOSPC1242-1GEA 176 EUR
APOSPC1242-1G APOSPC1242-5G APOSPC1242-250MG
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Formule: C₇F₁₄O
Kookpunt: 72…73 °C
Dichtheid: 1,661 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042087
CAS nummer: 813-44-5