Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1246-10G PC1246-25G PC1246-5G
APOSPC1246-10GEA 139 EUR
APOSPC1246-10G APOSPC1246-25G APOSPC1246-5G
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃F₉GaO₉S₃
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093898
CAS nummer: 74974-60-0
UN: 3260
ADR: 8,III