2,2-Difluoropropanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1247-1G PC1247-5G
APOSPC1247-1GEA 23.4 EUR
APOSPC1247-1G APOSPC1247-5G
2,2-Difluoropropanol
2,2-Difluoropropanol
Formule: C₃H₆F₂O
Kookpunt: 97…99 °C
Dichtheid: 1,1642 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782150
CAS nummer: 33420-52-9
UN: 1987
ADR: 3,III