Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1253-1G PC1253-5G PC1253-25G
APOSPC1253-1GEA 64.3 EUR
APOSPC1253-1G APOSPC1253-5G APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Formule: C₄H₅F₆N
MW: 181.08 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C
Dichtheid: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042094
CAS nummer: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
UN: 2924
ADR: 3+8 III